Learn More
9-(Chlormethyl)anthracen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553361
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24463-19-2
Summenformel C15H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 226.7
MDL-Nummer MFCD00001263
InChI-Schlüssel PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez
PubChem CID 32385
IUPAC-Name 9-(chlormethyl)anthracen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-(Chloromethyl)anthracene
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 136°C to 141°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 226.7
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-(Chloromethyl)anthracene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.