Learn More
9-Bromanthracen 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
9-Bromoanthracene acts as an intermediate in the preparation of 9-substituted derivative of the polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Bromoanthracen wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung von 9-substituiertem Derivat des polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffs (PAH) Anthracen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
9-Bromoanthracen wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung von 9-substituiertem Derivat des polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffs (PAH) Anthracen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-Bromoanthracene |
Schmelzpunkt | 97°C to 103°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1869747 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 257.14 |
Reinheit (%) | 96% |