Learn More
, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-beta-D-Arabinofuranosylguanine |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 mg |
Farbe | Weiß |
Analysenzertifikat | Available |
Schmelzpunkt | 225°C |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Formelmasse | 283.24 |