Learn More
9-Acetylanthracen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606554
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 784-04-3
Summenformel C16H12O
Molekulargewicht (g/mol) 220.27
MDL-Nummer MFCD00001259
InChI-Schlüssel NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-acetylanthracene, 1-anthracen-9-yl ethanone, 9-acetoanthracene, 9-anthryl methyl ketone, ethanone, 1-9-anthracenyl, 1-9-anthryl ethanone, ketone, 9-anthryl methyl, 9-acetyl anthracene, 9-acetylanthrancene, 9-acetylantracene
PubChem CID 69911
IUPAC-Name 1-anthracen-9-ylethanon
SMILES CC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Acetylanthracene
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 07, II, 450
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 9-Acetylanthracene