Learn More
Testo™ 835-T2 - Infrarot-Thermometer
Ideal für den Einsatz in der Glas-, Keramik- oder Metallindustrie. Dieses Infrarot-Thermometer für hohe Temperaturen ist das ideale professionelle Werkzeug für eine Vielzahl von thermischen Anwendungen im hohen Temperaturbereich
Marke:  Testo™ 0560 8352
Artikelnummer. 13247819
  • 984.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein extrem großer Temperaturbereich für Temperaturmessungen bis 2,732 °F. Kann zur Messung kleiner, schwer erreichbarer, beweglicher oder sehr heißer Objekte aus sicherer Entfernung verwendet werden
  • Der 4-Punktlaser zeigt den Messbereich deutlich an und verhindert Fehlmessungen
  • Die 50:1-Optik ermöglicht Messungen aus großer Entfernung und liefert dennoch hervorragende Ergebnisse (Abstand15 ft. = 4 in. Messbereich)
  • Anhand der integrierten Emissionstabelle können Sie den richtigen Emissionsgrad der gemessenen Oberfläche auswählen
  • Das hintergrundbeleuchtete Display erlaubt die Verwendung Ihres Infrarot-Thermometers bei allen Lichtverhältnissen
  • Der testo835-T2 kann auch zur Durchführung von Kontakttemperaturmessungen verwendet werden
  • Er verfügt über einen Anschlusspunkt für eine Vielzahl optionaler Temperatursensoren
  • Der Temperatursensor kann auch zur automatischen Messung des Emissionsgrades einer bestimmten Oberfläche verwendet werden. Dadurch wird die Durchführung weiterer Infrarotmessungen vereinfacht
  • Darüber hinaus gibt es eine breite Palette an optionalem Zubehör, darunter ein Stativ und eine robuste Tragetasche, so dass Sie Ihr testo835-T2 Infrarot-Thermometer an Ihre Anforderungen anpassen können
  • Das testo835-T2 verfügt über ein einfach zu bedienendes Menü, Symbole und einen anwenderfreundlichen Joystic
  • Es kann verwendet werden, um verschiedene Messorte zu erstellen, bis zu 200 Messwerte zu speichern und Min.-/Max.-Werte aufzuzeichnen
  • Die einstellbaren Schwellenwerte sowie optische und akustische Alarme machen die Arbeit effizienter und das Leben einfacher
  • Die kostenlose Download-Software bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit zur Datenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
EN 61326-1:2006
ABS-Kunststoff, Polycarbonat
514 g
3x AA (oder USB-Betrieb mit PC-Software)
Punktmatrix
193 x 166 x 63 mm
0.1°C
25 h (typisch bei 25 °C ohne Laser und Hintergrundbeleuchtung) 10 h (typisch bei 25 °C ohne Hintergrundbeleuchtung)
±3,6 °F bzw. ±1 % von mV/±2,0 °C bzw. ±1 % von mV