Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Mixer/Mill™ der Serie 8000
Zur Verwendung mit 8000D und 8000M Schwingmühlen
143.00 CHF - 309.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz, bei denen mehrere kleinere Proben verarbeitet werden müssen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 8000 D und 8000 M Mischer oder Mühle |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15390532
|
Cole-Parmer™
8011-SSP |
Adapter für mehrere Proben, enthält 4 Fläschchen (0,75 in.) | 4 x 0,75 in.-Fläschchen | ||||||
12564236
|
Cole-Parmer™
8010 |
Mehrproben-Adapter | 7, 0.5 Zoll-Fläschchen |
256.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15340522
|
Cole-Parmer™
8015-SSP |
Klammer zum Mahlen von Suspensionen | Alumina Ceramic Grinding Vial Set (41005-86) | ||||||
15300542
|
Cole-Parmer™
8012-SSP |
Fläschenchenklammeradapter | Vial Adapters (04576-65 and 04576-66) | ||||||
Beschreibung
Angebotene Zubehörteile:
- Mahlkugeln und Fläschchen in verschiedenen Materialien und Größen
- Mahlkugelsets
- Fläschchensets mit Fläschchen und Mahlkugel(n)
- Adapter und Klemmen
Spezifikation
Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz, bei denen mehrere kleinere Proben verarbeitet werden müssen | |
8000 D und 8000 M Mischer oder Mühle |