Learn More
Gilson™ Gestell mit 80 Positionen
Diese Gestelle sind für den Einsatz mit den Fraktionssammlern FC203B und FC204 vorgesehen.
Marke:  Gilson™ 12240101
Artikelnummer. 16696105
  • 179.14 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • HPLC-Aufreinigungstechnik
  • Gestell für Fraktionssammler
Spezifikation
Spezifikation
Code 1
13 x 65/100 mm-Fläschchen
80