Learn More
8-(Tri-n-Butylstannyl)chinolin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488097
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 478282-21-2
Summenformel C21H33NSn
Molekulargewicht (g/mol) 418.21
MDL-Nummer MFCD09265482
InChI-Schlüssel CFXBLYUOIPJSEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-tributylstannyl quinoline, quinoline-8-tributylstannane, quinoline, 8-tributylstannyl, 8-tri-n-butylstannyl quinoline
PubChem CID 12179403
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-(Tri-n-butylstannyl)quinoline
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2788
IUPAC-Name 8-(tributylstannyl)quinoline
Formelmasse 418.19
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-(Tri-n-butylstannyl)quinoline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 8-(Tri-n-butylstannyl)quinoline