Learn More
8-Hydroxy-7-Methoxycumarin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 8-Hydroxy-7-methoxycoumarin |
Schmelzpunkt | 175°C to 177°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 100 mg |
Beilstein | 168393 |
Synonym | 8-hydroxy-7-methoxycoumarin, daphnetin-7-methylether, 8-hydroxy-7-methoxy-2h-chromen-2-one, 8-hydroxy-7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 8-hydroxy-7-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,8-hydroxy-7-methoxy, acmc-20alwe, daphnetin 7-methylether, daphnetin 7-methyl ether, daphnetin-7-methyl ether |
Formelmasse | 192.17 |
Reinheit (%) | 97% |