Learn More
8-Chlor-6-(trifluormethyl)-imidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428955
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 178488-36-3
Summenformel C8H4ClF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 220.579
MDL-Nummer MFCD06496224
InChI-Schlüssel BWSHPRLSCABXRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine, chlorotrifluoromethylimidazopyridine, 8-chloro-6-trifluoromethyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 5260659
IUPAC-Name 8-Chlor-6-(Trifluormethyl)Imidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES C1=CN2C=C(C=C(C2=N1)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 100°C to 103°C
Menge 5 g
Formelmasse 220.58
Reinheit (%) 97%