Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 36 cm
Ein Hochfrequenz-Identifikationstag ist in den Rahmen integriert, um kritische Durchlaufinformationen nachzuverfolgen, die dann auf der Software-Übersichtsseite gemeldet werden.
Marke: Applied Biosystems™ 4404683
This item is not returnable.
View return policy
Description
Die intern unbeschichteten Kapillaren werden in vormontierten Sets von 8 Kapillaren pro Array geliefert, und zur einfachen Installation mit integriertem Rahmen.Order Info
Jeweils
Specifications
36 cm | |
3500 Genanalysator 8-Kapillararray, 36 cm Kapillare, innen unbeschichtete Kapillaren, zur Verwendung mit 3500 Genanalysator, 15 bis 30 °C Lagertemperatur | |
3500 Genanalysator | |
DNA-Analysator 8-Kapillar-Array | |
Raumtemperatur |
Dieses Array bei Umgebungstemperatur lagern. Weitere Informationen zur Lagerung des Kapillar-Arrays am und außerhalb des Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch des Applied Biosystems 3500/3500xL Genanalysators. | |
Humanidentifizierung, Sequenzierung, Fragmentanalyse | |
36 cm (Kapillare) | |
1 array |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.