Learn More
8-Brom-6-chlorimidazo-[1,2-a]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407467
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957187-27-8
Summenformel C7H4BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 231.48
MDL-Nummer MFCD12828062
InChI-Schlüssel LMPPBTNPACXNDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 8-bromo-6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-8-bromoimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 26370038
IUPAC-Name 8-Brom-6-Chlorimidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES ClC1=CN2C=CN=C2C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 231.48
Reinheit (%) 95%