Learn More
8-Aminoctansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463597
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
8-Aminooctanoic acid is involved in the preparation of lactams using enzyme catalyzed aminolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
8-Aminoctansäure ist unter Verwendung von enzymkatalysierter Aminolyse an der Herstellung von Lactamen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1002-57-9
Summenformel C8H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
MDL-Nummer MFCD00008245
InChI-Schlüssel UQXNEWQGGVUVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-aminocaprylic acid, octanoic acid, 8-amino, omega-aminocaprylic acid, 8-amino caprylic acid, 8-amino-octanoic acid, .omega.-aminocaprylic acid, 8-amino capylic acid, 8ac, 8-aminocapylic acid, pubchem13165
PubChem CID 66085
IUPAC-Name 8-Aminoctansäure
SMILES NCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Aminooctanoic acid
Schmelzpunkt 193°C to 196°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln..
Formelmasse 159.23
Reinheit (%) 99%