Learn More
8-Aminoctansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
8-Aminooctanoic acid is involved in the preparation of lactams using enzyme catalyzed aminolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
8-Aminoctansäure ist unter Verwendung von enzymkatalysierter Aminolyse an der Herstellung von Lactamen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
8-Aminoctansäure ist unter Verwendung von enzymkatalysierter Aminolyse an der Herstellung von Lactamen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 8-Aminooctanoic acid |
Schmelzpunkt | 193°C to 196°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 159.23 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 8-Aminooctanoic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 8-Aminooctanoic acid