Learn More
Clinisafe™ 8.5 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
Marke: Clinisafe™ 51912430
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Clinisafe™ bietet eine nachhaltige Lösung für die klinische Abfallwirtschaft auf dem Markt, die Ihre CO2-Bilanz senkt und Ihnen auf dem Weg zu Netto-Null hilft.
- Der 8,5-Liter-Clinisafe™ -Behälter wurde speziell für die sichere Entsorgung von nicht scharfen klinischen Abfällen entwickelt. Der Clinisafe™ Behälter für klinische Abfälle wurde für die Aufnahme von anatomischen und Laborabfällen entwickelt.
- Merkmale und Vorteile
- Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
- Hochdichte, auslaufsichere hermetische Dichtung
- Vorübergehender Verschluss und 4-Klick-Endverschluss zur Vermeidung von Verschüttungen und Überfüllung
- Tragegriff für einfachen Transport
- Große Öffnung
- Entspricht UN3292
Spezifikation
8,5 l | |
Gelb | |
325 x 457 x 783 mm | |
Sichere Entsorgung von nicht scharfen/spitzen klinischen Abfällen |
UK Regulations, UN3292 | |
Grau | |
20/Karton | |
Abfallbehälter |