Learn More
Clinisafe™ 8.5 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
Marke:  Clinisafe™ 51912415
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17601735
  • 163.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Clinisafe™ bietet eine nachhaltige Lösung für die klinische Abfallwirtschaft auf dem Markt, die Ihre CO2-Bilanz senkt und Ihnen auf dem Weg zu Netto-Null hilft.
  • Der 8,5-Liter-Clinisafe™ -Behälter wurde speziell für die sichere Entsorgung von nicht scharfen klinischen Abfällen entwickelt. Der Clinisafe™ Behälter für klinische Abfälle wurde für die Aufnahme von anatomischen und Laborabfällen entwickelt.
  • Merkmale und Vorteile
    • Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
    • Hochdichte, auslaufsichere hermetische Dichtung
    • Vorübergehender Verschluss und 4-Klick-Endverschluss zur Vermeidung von Verschüttungen und Überfüllung
    • Tragegriff für einfachen Transport
    • Große Öffnung
    • Entspricht UN3292
Spezifikation
Spezifikation
8,5 l
Rot
325 x 457 x 783 mm
Sichere Entsorgung von nicht scharfen/spitzen klinischen Abfällen
UK Regulations, UN3292
Grau
20/Karton
Abfallbehälter