Learn More
Applied Biosystems™ 7900HT TaqMan™ RNase P-Kit zur Verifizierung von Geräten mit niedriger Dichte
Dient zur Validierung der Leistung der Applied Biosystems™ 7900HT schnelle Echtzeit-PCR-Systeme mit dem TaqMan™ Low Density Array Block Upgrade.
Marke:  Applied Biosystems™ 4351468
2187.00 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10005414
  • 4860.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das 7900HT TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P-Kit enthält ein leeres TaqMan™ Low Density Array und 8 Fläschchen mit RNase P-Nachweisreagenzien, um genomische Kopien des menschlichen RNase P-Gens zu erkennen und zu quantifizieren, sowie ein Single-Copy-Gen, das den RNA-Anteil des RNase P-Enzyms codiert. Jedes Fläschchen enthält ein Reaktionsgemisch (1X TaqMan™ Universal PCR Master-Mix, RNase P-Primer und FAM™ farbstoffmarkierte Sonde) und ein Template. Das 7900 HT TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P-Kit muss zwischen 5,000 und 10,000 genomische Äquivalente mit einer Zuverlässigkeit von 99.7 % unterscheiden können, um einen anschließenden Probenlauf in einem einzelnen Well auszuführen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Applied Biosystems™ die Leistung Ihres Instruments alle sechs Monate überprüfen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält ein leeres TaqMan™ Low Density Array und 8 Fläschchen mit RNase P-Nachweisreagenzien.
Kit für Spektralkalibrierung
Detektion mittels Fluoreszenz
Geräteverifizierungsplatte, RNase P-Kalibrierung
7900HT System
Echtzeit-PCR (qPCR)
1 Kit