Learn More
Applied Biosystems™ 7900HT System Spectral Calibration Kit, Fast 96-well
Die anwenderfreundlichen vorbeladenen optischen 96-Well-Reaktionsplatten ermöglichen eine schnelle und problemlose Kalibrierung des 7900HT Fast Echtzeit-PCR-Systems.
Marke: Applied Biosystems™ 4351653
723.60 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesem benutzerfreundlichen Kit können auf dem 7900HT Fast Real-Time-PCR System reine Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für die Farbstoffe FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™ und VIC™ erzeugt werden. Das 7900 HT System Fast 96-Well-Spektralkalibrierungs-Kit von Applied Biosystems™ enthält optische 96-Well-Fast-Temperaturwechselplatten: eine vorbeladene und versiegelte Hintergrundplatte sowie zwei vorbeladene und versiegelte Platten mit acht unterschiedlichen Farbstoffstandards.Investieren Sie Ihre Zeit in die Forschung und nicht in die Gerätekalibrierung:Die vorbeladenen optischen 96-Well-Reaktionsplatten im Kit ermöglichen die schnelle und problemlose Kalibrierung des 7900 Fast Real-Time-PCR-Systems. Legen Sie die Reaktionsplatten während der Systeminstallation ein, und das System erfasst die Spektralinformationen des Farbstoff-Standards. Der Anwendungsalgorithmus des Systems verwendet dann die Kalibrierungsinformationen für eine präzise Datenanalyse.
Bestellinformation
Verfallsdatum: 12 Monate ab Lieferdatum.
Spezifikation
Enthält eine Hintergrundplatte und zwei spektrale Kalibrierplatten (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, Tamra™, TET™und VIC™ Farbstoffstandards). Bei -15 bis 25 °C lagern. (Dieses Produkt ist lichtempfindlich.) Ablaufdatum: 12 Monate ab Lieferdatum. |
|
7900HT Fast-System | |
Kit für Spektralkalibrierung | |
Trockeneis | |
Spektralkalibrierung |
FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, TMR (Tetramethylrhodamin), VIC, SYBR™ Green | |
Fluoreszenz | |
Real Time PCR (qPCR) | |
1 kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.