Beschreibung
- 100 % biologisch abbaubares Nitril
- Die Beschleuniger-freie Formulierung schützt empfindliche Haut
- Latexfrei
- Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
- Silikonfrei, beidhändig, nicht steril
- 21 CFR/FDA-konform für direkten Lebensmittelkontakt
- Ideal für Labor-, Lebensmittel-, Landwirtschaft- und Hausmeisteranwendungen
- Gerollter Aufschlag
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D5511, ASTM D5526 |
Chemotherapeutic Rated | Nein |
Anwendungen | Industriell, Labor |
AQL | 1,5 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Finger Thickness (English) | 4 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,10 mm |
Laboratory/Cleanroom Use | Nein |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SHOWA™ 7502PF Biologische Nitrilhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur