Learn More
Ansell™ Schwere gelbe Neptune™ Handschuhe der Serie 70-215
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Hergestellt aus Hightech-Dupont™ Kevlar™ aramid fiber-Para-Aramid-Kurzfasern
- Die Neptune-Beschichtung sorgt für die flüssigkeitsabwehrende Funktion der Handschuhfasern
- Nahtlose Konstruktion zur Vermeidung von Hautreizungen
- Kurzfasern für erhöhten Komfort
- Frotteeschlaufen-Technik für verbesserte Wärmedämmung
- Dicke Schicht für eine hohe Stoßdämpfung
- Beidhändig
- Waschbar und wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Neptune™ |
Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE III EN 388: 144 X, EN 407, ANSI |
Stulpenmaterial | Neptune™ |
Produkttyp | Schwere Handschuhe |
Größe | 8 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidungsmaterial | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Auskleidung | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Menge | 144 Paar |
Beständig gegen | Sehr guter Schnittschutz |