Learn More
7-Methyl-3,4-Dihydro-2 H-1,8-Naphthyridin-1-Carbonsäure-tert-Butylester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10882421
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 8-naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CAS 243641-37-4
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H20N2O2
Menge 1 g
Synonym 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8 naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 7-methyl-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 1-boc-7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8 naphthyridine, 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-methyl-8-tert-butoxycarbonyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridine, tert-butyl 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyridino 2,3-b pyridinecarboxylate, tert-butyl 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxylate
InChI-Schlüssel CHWMFCCGEWQABK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(CCCN2C(=O)OC(C)(C)C)C=C1
IUPAC-Name Tert-Butyl 7-Methyl-3,4-Dihydro-2H-1,8-Naphthyridin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 248.326
PubChem CID 17750173
Formelmasse 248.32
Reinheit (%) 95%