Learn More
7-Methoxy-2-tetralon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10617251
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 4133-34-0
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.22
MDL-Nummer MFCD00001730
InChI-Schlüssel XEAPZXNZOJGVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-2-tetralone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-2 1h-naphthalenone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2-one, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 7-methoxyl-2-tetralone, 7-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 3,4-dihydro-7-methoxynaphthalen-2 1h-one
PubChem CID 77785
IUPAC-Name 7-Methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-on
SMILES COC1=CC2=C(CCC(=O)C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methoxy-2-tetralone
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis orange
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 124°C to 126°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5590 to 1.563
Menge 5 g
Relative Dichte 1.13
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 7-Methoxy-2-tetralone