missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Hydroxyflavon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11428457
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6665-86-7
Summenformel C15H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 238.242
MDL-Nummer MFCD00006835
InChI-Schlüssel MQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyflavone, flavone, 7-hydroxy, 7-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy, unii-ze72458e4l, 7-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxyflavone, 11
PubChem CID 5281894
ChEBI CHEBI:2268
IUPAC-Name 7-Hydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Hydroxyflavone
Schmelzpunkt 245°C to 247°C
Menge 1 g
Beilstein 194089
Formelmasse 238.25
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt