Learn More
7-Hydroxycumarin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646312
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-35-6
Summenformel C9H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD00006878
InChI-Schlüssel ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
PubChem CID 5281426
ChEBI CHEBI:27510
SMILES OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxycoumarin
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 228°C to 234°C
Farbe Beige-Braun bis Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 18, V,1, 386
Merck Index 15, 10032
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/100mL (100 c). Other solubilities: freely soluble in acetic acid and dilute alkalies,freely soluble in alcohol and chloroform,sparingly soluble in ether
IUPAC-Name 7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver und Agglomerat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 7-Hydroxycoumarin