Learn More
7-Hydroxy-4-(Trifluormethyl)-2H-chromen-2-on, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one |
CAS | 575-03-1 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C10H5F3O3 |
MDL-Nummer | MFCD00037578 |
Menge | 1g |
Synonym | 7-hydroxy-4-trifluoromethyl coumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 4-trifluoromethyl umbelliferone, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl, 7,4-hfc, maybridge1_006885, tfmu |
InChI-Schlüssel | CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N |