Learn More
7-Hydroxy-4'-Nitroisoflavon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15411249
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
7-Hydroxy-4′-Nitroisoflavon wird bei der Synthese von Isoflavonen, Synthese von Daidzin und Soflavon-Amid-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15485-80-0
Summenformel C15H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 283.24
MDL-Nummer MFCD01546432
InChI-Schlüssel CEESSYSSRMOMDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxy-4'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-4-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4/'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4'-nitro-isoflavone 3c
PubChem CID 7454026
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3-(4-nitrophenyl)chromen-4-on
SMILES OC1=CC=C2C(=O)C(=COC2=C1)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-4'-nitroisoflavone
Schmelzpunkt 290°C to 292°C
Farbe Gelb
Menge 5 g
Beilstein 385006
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 283.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver