Learn More
7-Fluor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15259656
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 799274-06-9
Summenformel C9H10FN·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 187.64
InChI-Schlüssel LOJNQXIJLCPQDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hcl, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride salt, isoquinoline, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride salt, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45073971
IUPAC-Name 7-Fluor-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin;Hydrochlorid
SMILES C1CNCC2=C1C=CC(=C2)F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Schmelzpunkt 177.0°C to 179.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Menge 5 g
Formelmasse 187.64
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'