Learn More
7-Brom-1-hydroxyisochinolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline acts as a pharmaceutical intermediate. It is also used to prepare 1-amino-4-bromoisoquinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Brom- -Hydroxyisochinolin fungiert als pharmazeutisches Zwischenprodukt. Wird auch zur Herstellung von 1-amino-4-bromoisoquinolin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
7-Brom- -Hydroxyisochinolin fungiert als pharmazeutisches Zwischenprodukt. Wird auch zur Herstellung von 1-amino-4-bromoisoquinolin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline |
Schmelzpunkt | 248°C to 250°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 8405244 |
Synonym | 7-bromoisoquinolin-1-ol, 7-bromo-1-hydroxyisoquinoline, 7-bromoisoquinolin-1 2h-one, 1 2h-isoquinolinone, 7-bromo, 1 2h-isoquinolinone,7-bromo, 7-bromo-1,2-dihydroisoquinolin-1-one, 7-bromoisoquinolone, 7-bromoisoquinolinone, 7-bromoisocarbostyril, 7-bromo-1-isoquinolinol |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 224.06 |
Reinheit (%) | ≥98% |