Learn More
7-Brom-1-heptanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460968
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
7-Brom-1-heptanol wurde bei der Synthese von (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid und (9Z,12Z,15 E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid verwendet. Es kann zur Herstellung von N-substituierten [(carboxymethyl)phenoxy]ethylbenzoxazinonen als PPARγ Agonisten und Antidiabetika (Typ2 ) verwendet werden. Es kann auch zur Herstellung von Thiochroman- und Chroman-Derivaten als reine Antiöstrogene verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10160-24-4
Summenformel C7H15BrO
Molekulargewicht (g/mol) 195.1
MDL-Nummer MFCD00041708
InChI-Schlüssel MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-heptanol, 1-heptanol, 7-bromo, 7-bromoheptanol, 7-bromoheptane-1-ol
PubChem CID 66284
IUPAC-Name 7-Bromheptan-1-ol
SMILES C(CCCO)CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-1-heptanol
Dichte 1.269
Siedepunkt 111°C to 112°C (4 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel Br(CH2)7OH
Brechungsindex 1.482
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 195.1
Reinheit (%) 96%