Learn More
7-Aminocephalosporansäure, 95-102 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10513361
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957-68-6
Summenformel C10H12N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 272.27
MDL-Nummer MFCD00005177
InChI-Schlüssel HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Synonym 7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 441328
ChEBI CHEBI:2255
IUPAC-Name (6R,7R)-3-(Ccetyloxymethyl)-7-Amino-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-2-Carbonsäure
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Aminocephalosporanic acid
Namenshinweis 95-102%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 429
Spezifische Drehung + 94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 272.27
Reinheit (%) 95-102%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Aminocephalosporanic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.