Learn More
Novus Biologicals™ 7-Aminoactinomycin D Solution
Applications: Flow Cytometry
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-29446
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. Vor Licht schützen. | |
1 mg | |
Flow-IC | |
Viability Stain Solution |