Learn More
Thermo Scientific Chemicals 7-Amino-4-Methylcoumarin, 98 %, rein
Artikelnummer. 10023863
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26093-31-2
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00006868
InChI-Schlüssel GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
PubChem CID 92249
ChEBI CHEBI:51771
IUPAC-Name 7-Amino-4-Methylchromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Amino-4-methylcoumarin
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 223.0°C to 226.0°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Amino-4-methylcoumarin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.