Learn More
7-(3-Methoxypropyl)-1,3-Dimethyl-2,4-Dioxo-2,3,4,7-Tetrahydro-1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-Carbonsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425145
Click to view available options
Menge:
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(3-Methoxypropyl)-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,7-tetrahydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxyl
CAS 1086386-36-8
Schmelzpunkt 165°C to 167°C (decomposition)
Summenformel C13H17N3O5
MDL-Nummer MFCD11655631
Menge 500 mg
Synonym 7-3-methoxypropyl-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,7-tetrahydro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine-6-carboxylic acid, 7-3-methoxypropyl-1,3-dimethyl-2,4-dioxopyrrolo 2,3-d pyrimidine-6-carboxylic acid
InChI-Schlüssel OUBHLDWBXNFBGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=C(C=C(N2CCCOC)C(=O)O)C(=O)N(C1=O)C
IUPAC-Name 7-(3-Methoxypropyl)-1,3-dimethyl-2,4-dioxopyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 295.295
PubChem CID 46741424
Formelmasse 295.3
Reinheit (%) 96%