Learn More
6bK
Insulin degrading enzyme (IDE) inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience 5402/500U
Artikelnummer. 18791829
  • 444.00 CHF / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
6bK is an insulin degrading enzyme (IDE) inhibitor (IC50 = 50 nM); regulates insulin, glucagon and amylin levels, and improves glucose tolerance in a diabetic mouse model.
This compound is supplied in net weight as the TFA salt.
Spezifikation
Spezifikation
(3R,6S,9S,12E,16S)-9-(4-Aminobutyl)-3-[(4-benzoylphenyl)methyl]-6-(cyclohexylmethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-1,4,7,10,15-pentaazacycloeicos-12-ene-16-carboxamide
>97%
C41H55N7O7
1417537-93-9
500 μg
Observed MW: 757.92