Learn More
Jenway™ 6320 Vis-Tischspektralphotometer
Ein anwenderfreundliches Gerät mit einer kompakten Stellfläche.
Marke: Jenway™ 99968-69
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ruft die vorherigen Einstellungen beim Einschalten ab
- Analoge und RS-232-Ausgänge ermöglichen die Verbindung mit Druckern und PCs
- Das zweizeilige LCD-Display zeigt Fehlermeldungen, Eingabeaufforderungen, Modusanzeigen und Konzentrationsraten an
Spezifikation
Xenon-Blitz | |
Ausbildung, Qualitätskontrolle, Umwelt- und klinische Analysen | |
Unabhängiges Gehäuse und Isolierung mit Linsen |
8 nm, 6 nm über den UV-Bereich | |
Netzkabel, Pk. mit 100 Einweg-Küvetten, 10 x 10 mm-Küvettenhalter, Schnittstellenkabel und PC-Anwendungssoftware auf CD-ROM |