Learn More
YSI™ DO-Kabel der Serie 60520 Pro
Kompatibel mit den YSI Pro Plus- oder Pro20-Handgeräten
Marke:  YSI™ 6052010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11907127
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Easy user-replaceable sensor allows for quick sensor replacements, if needed. No tools necessary. One-year warranty.Measure pH quickly and easily with the 1001 sensor.The 605101 pH Sensor can be used with the YSI Professional Plus Multiparameter Handheld Instrument. Requires Cable/Probe Assembly.Item is heat packed in the winter months. Shipment must be made via 2-day or next day carrier during that time information.
Kabel über 1 m sind ebenfalls im Lieferumfang des Kabelmanagement-Kits 603062 enthalten.
Bestellinformation
Kabel werden OHNE Sensor geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kabelbaugruppe
32 ft.
2 Jahre
Temperatur- und DO-Messung
10 m