Learn More
YSI™ 6051030 Pro Series ISE/Conductivity Cable
Cable for Pro Series conductivity/pH/temperature meter
615.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Conductivity, pH, Temp |
---|---|
Enthält | Conductivity sensor |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12983497
|
YSI™
6051030-10 |
393.7 in. | 10 m |
615.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Measures any ISE (pH, ORP, pH/ORP combo, ammonium, nitrate, chloride), conductivity, salinity, specific conductance, total dissolved solids and temperature
- Conductivity sensor is built into the cable
- Cables over 1-meter also come with the 603062 cable management kit
- The 6051030 cables only work with the YSI Pro Plus handheld
- Does not include ISE sensor 15-176-209 (order separately)
Spezifikation
Conductivity, pH, Temp | |
Conductivity sensor |