Learn More
BRAND™ 6-Well-Einsatz 2in1, PET-Membran
Die cellGrade™ plus Oberfläche der Membranen gewährleistet eine hervorragende Zellhaftung und ein hervorragendes Wachstum. Die hochtransparenten Membranen bieten eine gute Sichtbarkeit Ihrer Zellkulturen, und die hohe Porendichte trägt zu einer guten Permeabilität bei.
Marke:  BRAND™ 782750
270.01 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16164967
  • 302.00 CHF / 24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einsätze in hängender oder stehender Position verwenden
  • Für 6-Mikrotiterplatten oder Kulturschalen
  • Gleichmäßiges und kontrolliertes Zellwachstum durch Oberflächenbehandlung ohne Beschichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6-Well Einsatz 2-in-1, PET-Membran 0.4 μm
0,4 μm
Steril
PET
24 x 1
6