Learn More
(6-Thien-2-ylpyridin-3-yl)Methylamindihydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (6-Thien-2-ylpyridin-3-yl)methylamine dihydrochloride |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 263.19 |
Reinheit (%) | 90% |