Learn More
6-Chinolinboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916511
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 406463-06-7
Summenformel C15H18BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.12
MDL-Nummer MFCD06411327
InChI-Schlüssel VMFALDWCEQUFSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 6-quinolineboronic acid pinacol ester, quinoline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinolylboronic acid pinacol ester, quinoline-5-boronic acid pinacol ester, 2-quinolin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane-2-yl quinoline
PubChem CID 16217784
IUPAC-Name 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Chinolin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=CC=CN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Quinolineboronic acid pinacol ester
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 65°C to 67°C
Farbe Orange bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 255.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.