Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Faseroptisches 6 Punkt Ringlicht
6 Beleuchtungsspots. Direkt montierbar an Objektive mittels Rändelschrauben. Zur Verwendung mit der Kaltlichtquelle KL300LED
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155102
Artikelnummer. 10467542
  • 236.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 6-Punkt-Ringlicht mit umweltfreundlicher Puravis Faseroptik
  • Faserbündel mit flexiblem Schutzmantel aus Metall und PVC.
  • Gehäuse aus robustem, schwarzem, eloxiertem Aluminium.
  • Kostengünstig im Vergleich zu kranzförmigen Ringlichtern
  • Beleuchtung mit Schattenauflösung, aber dennoch genügend Schatten für verbesserte Kontraste
Spezifikation
Spezifikation
Faseroptik-Ringleuchte
Stereomikroskopie-Beleuchtung
23 mm
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser
66 mm ID
Kaltlichtquelle KL300LED
1000 mm