Learn More
6-Nitro-2H-chromen-2-one, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10642243
Click to view available options
Menge:
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitro-2H-chromen-2-one
CAS 2725-81-7
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C9H5NO4
MDL-Nummer MFCD00016973
Menge 10 g
Synonym 6-nitrocoumarin, 6-nitro-2h-chromen-2-one, 6-nitro-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-nitro, acmc-20abd6, maybridge1_002226, amtgc084, 6-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one,6-nitro, 6-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one
InChI-Schlüssel RMERXEXZXIVNBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 6-Nitrochromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 191.142
PubChem CID 75944
Formelmasse 191.14
Reinheit (%) 97%