Learn More
6-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487518
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21762-74-3
Summenformel C8H6N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 210.21
MDL-Nummer MFCD00456556
InChI-Schlüssel BALSKAVZBPPKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 6-nitro-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 6-nitro, 6-nitro-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one,6-nitro, 6-nitro-2h-benzo b-1,4 thiazin-3 4h-one, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one
PubChem CID 4182356
IUPAC-Name 6-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-3-one
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C(SCC(=O)N2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Menge 250 mg
Formelmasse 210.21
Reinheit (%) 97%