Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-α-Methylprednisolon
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-α-Methylprednisolone |
Schmelzpunkt | 227.0°C to 231.0°C |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15,6184 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone |
Formelmasse | 374.48 |