Learn More
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-propionitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362169
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351003-19-5
Summenformel C12H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 216.24
MDL-Nummer MFCD03427105
InChI-Schlüssel SZEGFLHUNYLAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-6-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one-4-yl-propionitrile, 3-6-methyl-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-methyl-2h-1 4-benzoxazin-3 4h-one, 3-6-methyl-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 4h-1,4-benzoxazine-4-propanenitrile,2,3-dihydro-6-methyl-3-oxo, 6-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazine-4-propionitrile, 3-2,3-dihydro-6-methyl-3-oxobenzo b 1,4 oxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-methyl-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl propanenitrile
PubChem CID 4524694
IUPAC-Name 3-(6-Methyl-3-Oxo-1,4-Benzoxazin-4-yl)Propannitril
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)OCC(=O)N2CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-propionitrile
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 1 g
Formelmasse 216.24
Reinheit (%) 97%