Learn More
6-Methyl-2,3-dihydropyridazin-3-on Hydrat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Methyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one hydrate |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 50 g |
IUPAC-Name | 3-Methyl-1H-Pyridazin-6-on;Hydrat |
Formelmasse | 128.14 |
Reinheit (%) | 90% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Methyl-2,3-dihydropyridazin-3-on Hydrat, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur