Learn More
6-Methoxymethyl-2-Thiouracil, 98 %
Artikelnummer. 11468487
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-Methoxymethyl-2-Thiouracil wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-07-9
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
MDL-Nummer MFCD00052620
InChI-Schlüssel YNVMVIUSRGXSEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-6-methoxymethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-methoxymethylpyrimidine-2-thiol, 6-methoxymethyl-2-sulfanylpyrimidin-4-ol, 6-methoxymethyl-2-sulfanyl-4-pyrimidinol, 6-methoxymethyl-2-thiouracil, methoxymethylsulfanylpyrimidinol, 6-methoxymethyl-2-sulfanylidene-1h-pyrimidin-4-one, 2-mercapto-6-methoxymethyl-pyrimidin-4-ol, 4 1h-pyrimidinone,2,3-dihydro-6-methoxymethyl-2-thioxo, 6-methoxymethyl-2-sulfanylidene-1,3-dihydropyrimidin-4-one
PubChem CID 704896
IUPAC-Name 6-(Methoxymethyl)-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-on
SMILES COCC1=CC(=O)NC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxymethyl-2-thiouracil
Schmelzpunkt 217°C to 220°C
Menge 5 g
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 98%