Learn More
6-Methoxy-2-tetralon, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752961
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2472-22-2
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.22
MDL-Nummer MFCD00001729
InChI-Schlüssel RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
PubChem CID 75582
IUPAC-Name 6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-on
SMILES COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-tetralone
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 28°C to 35°C
Farbe Beige-gelb bis Orange
Siedepunkt 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 6-Methoxy-2-tetralone