Learn More
6-Methoxy-1-tetralon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478536
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1078-19-9
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.215
MDL-Nummer MFCD00001695
InChI-Schlüssel MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone
PubChem CID 14112
IUPAC-Name 6-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-1-tetralone
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Siedepunkt 171°C (11 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 972739
Merck Index 14,6000
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 99%