Learn More
6-Methoxy-1-tetralon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10436750
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1078-19-9
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
MDL-Nummer MFCD00001695
InChI-Schlüssel MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone
PubChem CID 14112
IUPAC-Name 6-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-1-tetralone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77.0°C to 79.0°C
Farbe Braun bis gelb
Siedepunkt 171.0°C (11.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 09, II, 889
Merck Index 15, 6074
Formelmasse 176.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 6-Methoxy-1-tetralone